Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
formoterol
mol wt
monograph mol wt. 840.91
manufacturer/tradename
USP
application(s)
cannabis testing
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C(Cc4ccc(cc4)OC)C)CC(O)c3cc(c(cc3)O)NC=O.N(C(Cc2ccc(cc2)OC)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)NC=O.OC(=O)\C=C\C(=O)O.O.O
InChI
1S/2C19H24N2O4.C4H4O4.2H2O/c2*1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8;;/h2*3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1H2/b;;2-1+;;
InChI key
RATSWNOMCHFQGJ-XODSYJLDSA-N
General description
Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Application
También se utiliza para preparar disoluciones patrón y de idoneidad del sistema para el ensayo y análisis de impurezas de acuerdo con la monografía de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP).
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fumarato de formoterol
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?