Merck
1268783
USP
Etonogestrel
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(17α)-13-etilo-17-hidroxi-11-metileno-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-ona, 3-ceto-desogestrel, 3-oxo desogestrel
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H28O2
Número de CAS:
Peso molecular:
324.46
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
API family
etonogestrel
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C22H28O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,17-20,24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
InChI key
GCKFUYQCUCGESZ-BPIQYHPVSA-N
Gene Information
human ... PGR(5241)
General description
Este producto se suministra conforme a lo indicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la Farmacopea emisora.
Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Application
Patrón de referencia USP etonogestrel previsto para ser utilizado en pruebas y ensayos de calidad especificos.
Biochem/physiol Actions
El etonogestrel es un anticonceptivo de progestina de tercera generación. El etonogestrel se utiliza como anticonceptivo en sí mismo y es también el metabolito activo del fármaco desogestrel utilizado en algunos anticonceptivos combinados.
Analysis Note
Estos productos están indicados sólo para utilizar en pruebas y análisis. No están pensados para administración en humanos ni en animales y no pueden utilizarse para diagnóstico, tratamiento ni curación de ningún tipo de enfermedad.  .
Other Notes
Es posible que se apliquen restricciones de venta
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c