1163264
USP
Dapagliflozin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-Bromo-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3, 4,5-triol
Productos recomendados
familia API
dapagliflozin
envase
pkg of 15 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Aplicación
Also, for use with USP monographs such as Dapagliflozin Propanediol
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)