Saltar al contenido
1134324
USP
Análogo de etilendiamino de ciprofloxacino
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Ácido 7-[(2-aminoetil)amino]-1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinolinocarboxílico hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16FN3O3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
341.77
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ciprofloxacin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Fc1cc2c(cc1NCC[N+H3])N(C=C(C2=O)C(=O)O)C3CC3.[Cl-]
InChI
1S/C15H16FN3O3.ClH/c16-11-5-9-13(6-12(11)18-4-3-17)19(8-1-2-8)7-10(14(9)20)15(21)22;/h5-8,18H,1-4,17H2,(H,21,22);1H
InChI key
ODOFTUIHVVTJRI-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Este producto se suministra conforme a lo indicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la farmacopea emisora. Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Application
Patrón de referencia USP del análogo de etilendiamino de ciprofloxacino, indicado para ser utilizado en pruebas y ensayos de calidad específicos según lo indicado en la farmacopea USP. También, para su uso con monografías de la USP tales como:
  • Ciprofloxacino en inyección
  • Ciprofloxacino
  • Comprimidos de ciprofloxacino
  • Disolución oftálmica de ciprofloxacino
  • Pomada oftálmica de ciprofloxacino
  • Suspensión ótica de ciprofloxacino y dexametasona
  • Comprimidos de liberación prolongada de ciprofloxacino
Analysis Note
Estos productos están indicados sólo para utilizar en pruebas y análisis. No están pensados para administración en humanos ni en animales y no pueden utilizarse para diagnóstico, tratamiento o curación de ningún tipo de enfermedad.  .
Other Notes
Es posible que se apliquen restricciones de venta
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)