Acerca de este artículo
biological source
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
API family
chloroquine
form
powder
packaging
pkg of 500 mg
manufacturer/tradename
USP
storage condition
protect from light
color
yellow
pH
3.5-4.5 (10% in aqueous solution, pH <6.0)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 g/L, benzene: practically insoluble, chloroform: practically insoluble, ethanol: practically insoluble, ether: practically insoluble
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
InChI key
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Amodiaquine Hydrochloride
- Amodiaquine Hydrochloride Tablets
- Chloroquine
- Chloroquine Phosphate
- Chloroquine Phosphate Compounded Oral Suspension
- Chloroquine Phosphate Tablets
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroquine phosphate
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?