1096702
USP
Carprofen Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Carbazole
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
presión de vapor
400 mmHg ( 323 °C)
familia API
carprofen
fabricante / nombre comercial
USP
bp
355 °C (lit.)
mp
243-246 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
Clave InChI
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)