1044549
USP
Atorvastatin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(βR,δR)-2,3-Bis(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoic acid hemicalcium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
atorvastatin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descripción general
Aplicación
Also, for use with USP monographs such as:
- Atorvastatin Calcium
- Amlodipine and Atorvastatin Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)