Key Documents
57127-U
Supelco
Tubo de SPE Supelclean ENVI-Carb
bed wt. 1 g, volume 12 mL, pk of 20
Sinónimos:
Carbon SPE cartdige, 12 mL
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
material
polypropylene tube
product line
Supelclean
composition
bed wt., 1 g
packaging
pk of 20
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
100 m2/g
volume
12 mL
matrix active group
carbon phase
particle size
120-400 mesh
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Carbón No-Poroso Grafitizado
Mecanismo de Retención: Fase Reversa
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (bebidas acusosas; tierra; de desecho)
• Afinidad extrema para compuestos polares y no polares orgánicos de matrices no polares y polares cuando son utilizadas bajo condiciones de fase reversa
• Superficie del carbón comprendida de estructuras de anillo hexagonales, interconectada y acodada en las hojas grafíticas
• La naturaleza no porosa de la fase de carbón permite rápido procesamiento, adsorción no requiere dispersión del analito en los poros de la fase sólida
• Investigadores independientes han encontrado ENVI-Carb extremadamente útil para la rápida preparación de muestra de más de 200 pesticidas de varias matrices incluyendo agua subterranea, frutas y vegetales
Legal Information
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.