Acerca de este artículo
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41122401
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F37150-0000
Packaging:
pkg of 1 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlepackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37150-0000
General description
Sized to fit standard 10 mm cuvettes. Provides rapid horizontal and vertical mixing with a minimum of vortex formation and aeration. PTFE coating will not scratch cuvette, 9 mm diameter × 8 mm high.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?