Merck
V9889
Valacyclovir hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
2-((2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy)ethyl ester monohydrochloride, L-Valine, Valtrex
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H20N6O4 · HCl · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
360.80 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >20 mg/mL
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
room temp
SMILES string
O.Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(N)=Nc12
InChI
1S/C13H20N6O4.ClH.H2O/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20;;/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20);1H;1H2/t8-;;/m0../s1
InChI key
KNOVZDRKHSHEQN-JZGIKJSDSA-N
Biochem/physiol Actions
Valacyclovir hydrochloride hydrate is a potent inhibitor of viral DNA polymerase.
Valacyclovir hydrochloride hydrate is potent inhibitor of viral DNA polymerase. It is a prodrug of acyclovir that is useful in viral, AIDS, and immune system regulation research.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)