Merck
V8255
Liquid scintillation vials, glass
volume 20 mL, vial size 28 mm × 61 mm , with cap, Cap: 22mm urea with metal foil liner. (caps packed separately), pkg of 500 ea
Sinónimos:
Glass Vials for Scintillation Counting
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
12352200
Material:
cap (urea), glass vial, metal foil liner
Packaging:
pkg of 500 ea
Feature:
closure type screw top vial, closure type white urea cap
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
cap (urea), glass vial, metal foil liner
feature
closure type screw top vial, closure type white urea cap
packaging
pkg of 500 ea
vial size
28 mm × 61 mm , with cap
volume
20 mL
fitting
thread for 22-400
General description
Wheaton 180 brand low-potassium glass yielding consistent low backgrounds and high UV transmission. White caps fit tightly and can be written on.
Packaging
Vials are shrink-wrapped in individual cell trays of 100.
Caps are packed in sacks of 100 in separate trays.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Liquid scintillation vials, glass
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)