Merck
V8250
Snake venom from Echis carinatus
Sinónimos:
Saw-scaled Viper
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
Application
Snake venom from Echis carinatus (Indian saw-scaled viper) which acts primarily on fibrinogen may be used as a source of anticoagulation factors and the prothrombin activator ecarin. It may also be used as an immunogen.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)