Merck
V7127
D-Val-Leu-Lys p-nitroanilide dihydrochloride
plasmin substrate, chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
D-Val-Leu-Lys p-nitroanilide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H38N6O5 · 2HCl
Peso molecular:
551.51
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
D-Val-Leu-Lys p-nitroanilide dihydrochloride, plasmin substrate
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(N)C(C)C)CC(C)C)CCCCN
InChI
1S/C23H38N6O5.ClH/c1-14(2)13-19(28-23(32)20(25)15(3)4)22(31)27-18(7-5-6-12-24)21(30)26-16-8-10-17(11-9-16)29(33)34;/h8-11,14-15,18-20H,5-7,12-13,24-25H2,1-4H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32);1H
InChI key
ITWYYDDNWFVYSU-UHFFFAOYSA-N
Application
D-Val-Leu-Lys p-nitroanilide dihydrochloride has been used:
  • as substrate to measure the activity of plasminogen activator by a chromogenic assay
  • as a p-nitroanilide (pNA) substrate to measure the specific activities of serine protease isoforms in Gloydius intermedius venom
  • as a substrate in total plasmin assay using milk/cream samples
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)