Merck
U6504
Urea
suitable for electrophoresis
Sinónimos:
Carbamida, Carbonildiamida
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
60.06
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-315-5
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
Assay:
≥98%
Technique(s):
electrophoresis: suitable
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98%
form
powder or crystals
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤0.005% Ammonia
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤5 ppm, Pb: ≤5 ppm
absorption
≤0.06 at 260 at 5 M, ≤0.06 at 280 at 5 M
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
Utilizada para la desnaturalización de proteínas y como suave agente de solubilización para las proteínas insolubles o desnaturalizadas. Útil para la renaturalización de proteínas de muestras ya desnaturalizadas con cloruro de guanidina 6 M como los cuerpos de inclusión. Puede utilizarse con clorhidrato de guanidina y ditiotreitol (DTT) en el repliegue de las proteínas desnaturalizadas a su forma nativa o activa.
A chaotropic agent used to solubilize and denature proteins for denaturing isoelectric focusing and two-dimensional electrophoresis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)