Nombre del producto
Uridine 5′-diphosphoglucose disodium salt hydrate from Saccharomyces cerevisiae, ≥98%
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na.H2O/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t5-,6-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-;;;/m1.../s1
InChI key
SRHFBUUOPANXBG-WSIJJEQHSA-L
General description
Application
- for the PpIRX10 enzyme activity from Arabidopsis thaliana
- in radiometric assay of glycosyltransferases (GTs)
- in uridine diphosphate glucose (UDP-Glc) 4-epimerase assay in Arabidopsis thaliana samples
Biochem/physiol Actions
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?