Merck
U3510
Universal Antibody Dilution Buffer, Ready-To-Use, with BSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352107
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
pH
7.3-7.7
Quality Segment
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Ready-to-use buffer for dilution of antibodies in all immunoassays. This buffer contains immunoglobulin free BSA and does not contain phosphate, sodium azide or mercury preservatives. It can be used for dilution of all antibodies, including peroxidase conjugates and antibodies to phosphoproteins. Not suitable for dilution of antibodies to S100 proteins.
Application
For dilution of primary or secondary antibodies. The diluted antibodies can be stored at 2-8 °C for several weeks.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)