Merck
U116
U-99194 maleate salt
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
5,6-Dimethoxy-2-(di-n-propylamino)indan maleate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H27NO2 · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
393.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: >5 mg/mL
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCCN(CCC)C1Cc2cc(OC)c(OC)cc2C1
InChI
1S/C17H27NO2.C4H4O4/c1-5-7-18(8-6-2)15-9-13-11-16(19-3)17(20-4)12-14(13)10-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h11-12,15H,5-10H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
FSIQDESGRQTFNN-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Application
U-99194 maleate has been used as a dopaminergic antagonist to study its effects on immobility episodes and yawning frequency in rats.
Biochem/physiol Actions
U-99194 is a putative D3 antagonist with a 30-fold preference for the dopamine D3 vs. D2 receptor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
U-99194 maleate salt is soluble in water at a concentration >5 mg/ml.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)