Saltar al contenido
TRUERGD
TrueGel3D RGD
Integrin Adhesion Peptide
Sinónimos:
3D cell culture matrix
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
TrueGel3D® is a commercially available polymer-based diverse array of scaffolds for 3D in vitro tumor models. The RGD peptide present in these hydrogels enable cell attachment.
RGD sequences on extracellular matrix proteins (fibronectin, vitronectin) promote cell adhesion to cellular integrin receptors. The thiol group on the N-terminus of TrueGel3D® RGD peptide acts as linker to bind RGD motif to the polymer (Dextran/PVA). The conjugated RGD motif on polymer promotes adhesion of cells with appropriate integrin receptors.
Application
Polymer with cell adhesion motif (RGD) employed to generate cell-adhesive hydrogel
Features and Benefits
Contains cell adhesion motif RGD (Acetyl-Cys-Doa*-Doa-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-NH2), which binds to appropriate integrin receptors on cells.
*Doa : 8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid
Other Notes
TRUERGD contains RGD degradable polymer lyophilized and water
Legal Information
TRUEGEL3D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)