Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
222.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
needles
Storage condition:
protect from light
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
needles
storage condition
protect from light
color
white
mp
63-64.4 °C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1SC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C10H10N2O2S/c1-11-9(13)12(10(14)15-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
JDSJDASOXWCHPN-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
TDZD-8 is a selective inhibitor of GSK-3, a thiadiazolidinone derivative, non-ATP competitive inhibitor of GSK-3β (IC50 = 2 μM). It does not inhibit Cdk-1/cyclin B, CK-II, PKA or PKC at >100 μM. TDZD-8 has been proposed to bind to the kinase site of GSK-3β.
TDZD-8 is a selective inhibitor of GSK-3.
Features and Benefits
This compound is featured on the GSK-3 page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
TDZD-8 is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 10 mg/ml.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?