Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
I3C6H2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
499.81
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-859-6
Beilstein/REAXYS Number:
1955088
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
220-222 °C (lit.)
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1I
InChI
1S/C7H3I3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
ZMZGFLUUZLELNE-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3,5-Triiodobenzoic acid has been used as a supplement of MS media to study the auxin distribution and transport during embryogenesis and seed germination of Arabidopsis.
Biochem/physiol Actions
2,3,5-Triiodobenzoic acid (TIBA) is an auxin transport inhibitor and is used to study the role of auxin flow during plant growth and development.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3,5-Triiodobenzoic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?