Saltar al contenido
T5574
Terrific Broth
Liquid microbial growth medium
Sinónimos:
TB medium, Tartoff – Hobbs medium
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Liquid Medium
sterility
sterile; 0.2 μm filtered
form
liquid
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
microbiology
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
Terrific Broth is a highly-referenced microbial growth medium used for the cultivation of E. coli. This nutrient-rich microbial broth contains glycerol, peptides, amino acids, water-soluble vitamins, and carbohydrates.
Application
Terrific Broth has been used for non-selective cultivation of E. coli strains for cloning, high-yield DNA plasmid production, and high-yield production of recombinant proteins. citation It is also suitable for selective cultivation when appropriate antibiotics are added.
Features and Benefits
Terrific Broth liquid provides:
  • Filter-sterilized, ready-to-use format
  • Convenient package size
  • Standard formulation
Other Notes
23.6g/L Yeast Extract
11.8g/L Tryptone
9.4g/L K2HPO4
2.2g/L KH2PO4
4ml/L Glycerol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terrific Broth
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)