Acerca de este artículo
assay
~95% (TLC)
Quality Segment
form
powder
impurities
<10% water (Karl Fischer)
color
off-white,
cation traces
K: 14-17.3%, P: 5.8 - 6.7%
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K].[H][C@@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)O[C@H]2O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C12H23O14P.K.H/c13-1-3-5(14)7(16)9(18)11(24-3)26-12-10(19)8(17)6(15)4(25-12)2-23-27(20,21)22;;/h3-19H,1-2H2,(H2,20,21,22);;/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI key
KSPIKJRSOAXHOT-PVXXTIHASA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
target_organs
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?