Merck
T3384
L-Tyrosine β-naphthylamide
≥98% (TLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
306.36
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
224-432-6
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Tyrosine β-naphthylamide,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C19H18N2O2/c20-18(11-13-5-9-17(22)10-6-13)19(23)21-16-8-7-14-3-1-2-4-15(14)12-16/h1-10,12,18,22H,11,20H2,(H,21,23)/t18-/m0/s1
InChI key
BZBYYTSHGRKCJJ-SFHVURJKSA-N
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)