Merck
T2803
7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
≥98% (TLC), powder
Sinónimos:
Ethyl 4-(trifluoromethyl)umbelliferyl ether
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9F3O3
Número CAS:
Peso molecular:
258.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8555209
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless (Soluble in chloroform, methanol, and DMSO.)
fluorescence
λex 333 nm; λem 415 nm in methanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C12H9F3O3/c1-2-17-7-3-4-8-9(12(13,14)15)6-11(16)18-10(8)5-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
OLHOIERZAZMHGK-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin is a fluorogenic substrate for cytochrome P-450 catalyzed O-de-ethylation.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)