Permítanos ayudarleconjugate
unconjugated
Quality Segment
form
liquid
availability
not available in Japan
storage temp.
2-8°C
General description
El adyuvante TiterMax Gold contiene tres ingredientes esenciales: un nuevo copolímero en bloque, CRL-8300, escualeno (un aceite metabolizable) y un monooleato de sorbitán.
Application
El adyuvante TiterMax® Gold se ha utilizado:
- para emulsionar el antígeno soluble-1 (Ag-1) con el fin de inmunizar a los animales para generar anticuerpos monoclonales totalmente humanos frente a las cepas XenoMouse
- para inyectar la proteína GST-dGIPC (homólogo de Drosophila de la proteína interactiva GAIP) en ratas para generar anticuerpos contra la proteína dGIPC
- con la proteína CtBP de Drosophila (dCtBP) en disolución salina tamponada con fosfato (PBS) para inyectar subcutáneamente en conejo de Nueva Zelanda hembra
Biochem/physiol Actions
Pueden emulsionarse proteínas específicas con un volumen igual de adyuvante TiterMax® Gold para inmunizar animales de laboratorio y extraer anticuerpos de ellos.
TiterMax Gold es un nuevo y mejorado coadyuvante de agua en aceite. Al desarrollar un nuevo copolímero de bloque y eliminar la sílice de la formulación, TiterMax Gold parece ser menos tóxico y más eficaz que TiterMax Classic. El volumen óptimo de TiterMax Gold para una emulsión es el doble que el de TiterMax Classic.
Legal Information
TiterMax is a registered trademark of TiterMax USA, Inc
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?