Nombre del producto
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
207-210 (dec.) (lit.)
solubility
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na.5H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;;;;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;5*1H2/q;+1;;;;;/p-1/t12-;;;;;;/m0....../s1
InChI key
JMHCCAYJTTWMCX-QWPJCUCISA-M
Gene Information
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
STOT RE 1
Órganos diana
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?