Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NNa2O3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
225.15 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc([O-])cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t8-;;;/m0.../s1
InChI key
SMJHYQCAVHUILN-CZDIJEQGSA-L
General description
La tirosina es un aminoácido no esencial, polar, con una funcionalidad fenólica. La L-tirosina es un aminoácido natural que se incorpora en las proteínas en función de lo indicado por el código genético. La función fenólica hace del resto de tirosina de las proteínas un receptor principal de reacciones como las de fosforilación y desfosforilación importantes en la comunicación celular. La tirosina es también un precursor de varios neurotransmisores y hormonas.
Application
Este producto se ha calificado para ser utilizado en cultivos celulares de insectos.
Other Notes
Aminoácido precursor de la dopamina y otras catecolaminas
Disclaimer
Extremadamente higroscópico.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tirosina disodium salt hydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?