Saltar al contenido
T0826
TBB
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
4,5,6,7-Tetrabromo-2-azabenzimidazole, 4,5,6,7-Tetrabromobenzotriazole, NSC 231634, TBBt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6HN3Br4
Número CAS:
Peso molecular:
434.71
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 28 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1c(Br)c(Br)c2[nH]nnc2c1Br
InChI
1S/C6HBr4N3/c7-1-2(8)4(10)6-5(3(1)9)11-13-12-6/h(H,11,12,13)
InChI key
OMZYUVOATZSGJY-UHFFFAOYSA-N
Application
TBB was used to study casein kinase 2-dependent phosphorylation of DNA damage mediator protein MDC1.
Biochem/physiol Actions
TBB is a highly selective, ATP/GTP-competitive inhibitor of casein kinase-2 (CK2) (IC50 = 900 nM and 1.6 mM, using rat liver and recombinant human CK2, respectively).
TBB binds to the Val66 residue of casein kinase-2 and inhibits the binding of ATP/GTP. TBB is cell permeable; it induces caspase-dependent apoptosis and degrades hematopoietic lineage cell-specific protein 1 in Jurkat cells.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)