Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H26O12
Número CAS:
Peso molecular:
578.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Procyanidin B2, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to pink
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H](c6c1cc(cc6O)O)c3c4c(c(cc3O)O)C[C@H]([C@H](O4)c5cc(c(cc5)O)O)O)O)c2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C30H26O12/c31-13-7-20(37)24-23(8-13)41-29(12-2-4-16(33)19(36)6-12)27(40)26(24)25-21(38)10-17(34)14-9-22(39)28(42-30(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,22,26-29,31-40H,9H2/t22-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
InChI key
XFZJEEAOWLFHDH-NFJBMHMQSA-N
Biochem/physiol Actions
Polyphenolic plant compound that exhibits anti-inflammatory, anti-cancer, antiviral, and antioxidant properties.
Procyanidin B2 is a polyphenolic plant compound that exhibits anti-inflammatory, anti-cancer, antiviral, and antioxidant properties. Procyanidin B2 attenuates dyslipidemia, hyperglycemia, and oxidative stress in individuals with metabolic syndrome. Apparently, it reduces fatty liver by remodeling intestinal flora in a high-fat-cholesterol diet fed rabbits.
Procyanidin B2 is a polyphenolic plant compound that exhibits anti-inflammatory, anti-cancer, antiviral, and antioxidant properties. Procyanidin B2 attenuates dyslipidemia, hyperglycemia, and oxidative stress in individuals with metabolic syndrome. Apparently, it reduces fatty liver by remodeling intestinal flora in a high-fat-cholesterol diet fed rabbits.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Procyanidin B2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?