Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H29N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
419.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N(C(C)C)(CCCCOCC(=O)O)c1nc(c(nc1)c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C25H29N3O3/c1-19(2)28(15-9-10-16-31-18-23(29)30)22-17-26-24(20-11-5-3-6-12-20)25(27-22)21-13-7-4-8-14-21/h3-8,11-14,17,19H,9-10,15-16,18H2,1-2H3,(H,29,30)
InChI key
OJQMKCBWYCWFPU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MRE-269 (ACT-333679) is an active form of Selexipag (NS-304). MRE-269 is a potent and highly selective IP receptor agonist (selective PGI2 receptor agonist).
Potent and highly selective IP receptor agonist; selective PGI2 receptor agonist
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?