Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H25N7O2
Número CAS:
Peso molecular:
383.45
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[n]21nc(cc2ncc(c1)C(=O)NCC(NCC(=O)N3[C@@H](CCC3)C#N)(C)C)C
InChI
1S/C19H25N7O2/c1-13-7-16-21-9-14(11-26(16)24-13)18(28)22-12-19(2,3)23-10-17(27)25-6-4-5-15(25)8-20/h7,9,11,15,23H,4-6,10,12H2,1-3H3,(H,22,28)/t15-/m0/s1
InChI key
LDXYBEHACFJIEL-HNNXBMFYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anagliptin is an orally active, potent and selective dipeptidyl peptidase 4 (DPP-IV; DPP4) inhibitor (DPP4/8/9 IC50 = 3.8/68/60 nM). When administered in vivo (0.3% w/w in diet), anagliptin shows anti-atherosclerotic efficay in apoE-deficient mice and ameliorates diabetes in mice with haploinsufficiency of glucokinase on a high-fat diet.
Orally active, potent and selective dipeptidyl peptidase 4 (DPP-IV; DPP4) inhibitor with anti-atherosclerotic and anti-diabetic efficacy in vivo.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?