Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H30N6O3 · xC2H4O2
Peso molecular:
474.55 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)C[C@@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)C(N)(C)C)Cc3c4c([nH]c3)cccc4)NC=O)cccc2
InChI
1S/C26H30N6O3/c1-26(2,27)25(35)31-22(11-16-13-28-20-9-5-3-7-18(16)20)24(34)32-23(30-15-33)12-17-14-29-21-10-6-4-8-19(17)21/h3-10,13-15,22-23,28-29H,11-12,27H2,1-2H3,(H,30,33)(H,31,35)(H,32,34)/t22-,23-/m1/s1
InChI key
UJVDJAPJQWZRFR-DHIUTWEWSA-N
Biochem/physiol Actions
Macimorelin (AEZS-130; ARD-07; EP1572; UMV1843; Aib-DTrp-DgTrp-CHO) is an orally active peptido-mimetic growth hormone (GH) secretagogue (GHS) that targets human and animal GHS-receptor (IC50 in nM = 10.2/ghrelin, 12.3/hexaghrelin, 15.6/macimorelin against ghrelin binding to human GHS-R) with potent and selective GH-releasing activity in vivo (GH level = 158.8 μg/L 15 min post 300 μg/kg s.c. in neonatal rats; 11.3 μg/L without treatment).
Orally active peptido-mimetic growth hormone (GH) secretagogue (GHS) with potent and selective GH-releasing efficacy in vivo by targeting GHS-receptor.
Disclaimer
Hygroscopic
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?