Merck
SML3679
SLM6031434 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2S)-2-[3-[4-(Octyloxy)-3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl]-1-pyrrolidinecarboximidamide, hydrochloride, (S)-2-(3-(4-(Octyloxy)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyrrolidine-1-carboximidamide, hydrochloride, (S)-Amino(2-(3-(4-(octyloxy)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyrrolidin-1-yl)methaniminium chloride, SLM 6031434 HCl, SLM 6081442 (S)-enantiomer HCl, SLM-6031434 HCl, SLM-6081442 (S)-enantiomer HCl, SLM6081442 (S)-enantiomer HCl
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H30F3N5O2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
489.96
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
water: ≥2 mg/mL
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
SLM6031434 is a selective sphingosine (Sph) kinase 2 (SK2, SphK2, SpK2) inhibitor (r/m SphK2 Ki = 400/500 nM, r/m SphK1 Ki >20 μM) that effectively downregulates cellular sphingosine 1-phosphate (S1P) level (47% S1P & 143% Sph of control in U937 post 2h 100 nM SLM6031434 treatment) and selectively reduces plasma S1P in Sphk1-/-, but not Sphk2-/- mice in vivo (5 mg/kg i.v.). In contrary to Sphk2-KO mice, SLM6031434 treatment enhances plasma S1P in wild-type mice and offers neuroprotective efficacy against ischemic stroke (2 mg/kg i.v. 2h prior to tMCAO).
Selective sphingosine kinase 2 (SK2, SphK2, SpK2) inhibitor with neuroprotective efficacy against ischemic stroke in vivo.
Disclaimer
Hygroscopic
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)