Saltar a
SML3672
Elvitegravir
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-(3-chloro-2-fluorobenzyl)-1-[(S)-1-hydroxymethyl-2-methylpropyl]-7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, GS 9137, GS-9137, GS9137, JTK 303, JTK-303, JTK303
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H23ClFNO5
Número CAS:
Peso molecular:
447.88
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -26 to -34°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Fc1c(cccc1Cc2cc3c([n](cc([c]3=O)C(=O)O)[C@H](CO)C(C)C)cc2OC)Cl
InChI
1S/C23H23ClFNO5/c1-12(2)19(11-27)26-10-16(23(29)30)22(28)15-8-14(20(31-3)9-18(15)26)7-13-5-4-6-17(24)21(13)25/h4-6,8-10,12,19,27H,7,11H2,1-3H3,(H,29,30)/t19-/m1/s1
InChI key
JUZYLCPPVHEVSV-LJQANCHMSA-N
Biochem/physiol Actions
Elvitegravir (JTK-303; GS-9137) is an orally active human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) integrase inhibitor that prevents HIV-1 replication (EC50 = 0.9 nM using HTLV-I transformed T4-cell line MT-4) by blocking viral DNA to host DNA strand transfer (IC50 = 7.2 nM by cell-free assays).
Orally active human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) integrase strand transfer inhibitor.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3219SML3173SML3707
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)