Merck
SML3652
TASP0277308
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-3,4-Dichloro-N-(1-(4-ethyl-5-(3-(4-methylpiperazin-1-yl)phenoxy)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethyl)benzenesulfonamide, 3,4-Dichloro-N-[(1R)-1-[4-ethyl-5-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)phenoxy]-4H-1,2,4-triazol-3-yl]ethyl]benzenesulfonamide, TASP 0277308, TASP-0277308
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H28Cl2N6O3S
Número CAS:
Peso molecular:
539.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Orally active, highly S1P1 subtype-selective sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor antagonist with in vitro and in vivo efficacy.
TASP0277308 is an orally active, highly S1P1 subtype-selective sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor antagonist (IC50 = 2.7/4.2 nM against 0.1 nM S1P for binding mouse/human S1P1; IC50 >8.7 μM for S1P2-5). TASP0277308 effectively inhibits S1P1-mediated GTPγS membrane binding, cAMP response and chemotaxis (IC50 = 7.8, 3.5, 15 nM, respectively, agianst 10 nM S1P; hS1P1-expressing HEK293 or CHO) and demonstrates in vivo efficacy in various animal disease models, including collagen-induced arthritis and tumor angiogenesis in mice (10-100 mg/kg bid po), as well as neuropathic pain in rats (0.6-3 mg/kg via acute po or ip, acute 30 nmol or daily 10 nmol intrathecal injection).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)