Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H15FN2O6S4
Número CAS:
Peso molecular:
526.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC2=C(C=C1)SC(S(NC3=CC=C(C=C3S(C)(=O)=O)C4=NC(C(O)=O)=CS4)(=O)=O)=C2C
InChI key
CBRCULCCRGSSLB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective chymase inhibitor that prevents development and progression of non-alcoholic steatohepatitis in rats
TY-51469 is a potent and selective chymase inhibitor that prevents development and progression of non-alcoholic steatohepatitis in rats. TY-51469 inhibits activation of intestinal MMP-9 and prevents intestinal damage in indomethacin-induced small intestinal damage in rats. Also TY-51469 might protect against pancreatic islet disorganization.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?