Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H30N2O
Número CAS:
Peso molecular:
338.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to v. dark grey
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1=CC=CC=C1)(C2=NC=CC=C2)CCCN3[C@@H](C)CCC[C@H]3C
InChI
1S/C22H30N2O/c1-18-10-8-11-19(2)24(18)17-9-15-22(25,20-12-4-3-5-13-20)21-14-6-7-16-23-21/h3-7,12-14,16,18-19,25H,8-11,15,17H2,1-2H3/t18-,19+,22?
InChI key
APUDBKTWDCXQJA-QIDMFYOTSA-N
Biochem/physiol Actions
Antiarrhythmic agent class Ia
Pirmenol is an antiarrhythmic agent class Ia that exhibit long half-life and low toxicities. Pirmenol suppresses premature ventricular contractions in human studies.
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?