Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H16N8O2S
Número CAS:
Peso molecular:
360.39
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C([C@H]1CCN(C#N)C1)NC2=NC3=C(S2)CN(C(CN=[N+]=[N-])=O)CC3
InChI key
KIWKRCCIHSGWQS-VIFPVBQESA-N
Biochem/physiol Actions
8RK64 is a cell penetrant, potent and selective covalent inhibitor of UCHL1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1) that binds to the active-site cysteine residue of UCHL1. 8RK64 potently inhibits UCHL1 activity in cells.
Cell penetrant, potent and selective covalent inhibitor of UCHL1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?