Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8FN5
Número CAS:
Peso molecular:
229.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC2=C(C=C1)C(/C=C/C3=NN=NN3)=CN2
InChI
1S/C11H8FN5/c12-8-2-3-9-7(6-13-10(9)5-8)1-4-11-14-16-17-15-11/h1-6,13H,(H,14,15,16,17)/b4-1+
InChI key
JDBSZVDIUIRSDG-DAFODLJHSA-N
Biochem/physiol Actions
LM10 is an orally available, aqueous soluble, potent, selective and non-toxic tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO) inhibitor. LM10 diminishes tryptophan degradation and effectively prevents the growth of TDO-expressing P815 tumor cells by reversing immune resistance in immune competent but not in immunodeficient mice (at a dose of 4 mg/day, 1 mg/ml in water, pH 9.0). LM10 suppresses autoimmune reactions induced by mouse hepatitis virus in mice.
Orally available, potent and selective tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO) inhibitor
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?