Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H34N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
494.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N4(CCC(CC4)C(=O)c5ccc(cc5)OC)CC(=O)N(CC3CC3)Cc1[nH][c](c2c(n1)CCOC2)=O
InChI
1S/C27H34N4O5/c1-35-21-6-4-19(5-7-21)26(33)20-8-11-30(12-9-20)16-25(32)31(14-18-2-3-18)15-24-28-23-10-13-36-17-22(23)27(34)29-24/h4-7,18,20H,2-3,8-17H2,1H3,(H,28,29,34)
InChI key
DYGBNAYFDZEYBA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NVP-TNKS656 is an orally active, highly potent and selective tankyrase inhibitor. NVP-TNKS656 is a potent antagonist of Wnt pathway that reverts resistance to PI3K and AKT inhibitors in treatment of colorectal cancer.
orally active, highly potent and selective tankyrase inhibitor
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?