Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C49H60ClN9O8S2
Número CAS:
Peso molecular:
1002.64
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C([C@H]1N(C[C@@H](C1)O)C([C@H](C(C)(C)C)NC(COCCOCCOCCNC(C[C@H]2C3=NN=C(N3C4=C(C(C5=CC=C(C=C5)Cl)=N2)C(C)=C(S4)C)C)=O)=O)=O)NCC6=CC=C(C=C6)C7=C(N=CS7)C
InChI key
PTAMRJLIOCHJMQ-PYNGZGNASA-N
Biochem/physiol Actions
BRD4 degrader
MZ1 is a BRD4 degrader composed of pan-BET selective bromodomain inhibitor and the E3 ubiquitin ligase VHL ligand that induces preferential degradation of BRD4 over BRD2 and BRD3. MZ1exhibits antiproliferative effects in AML colorectal cancer cells lines.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?