Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H24ClN3O3
Número CAS:
Peso molecular:
425.91
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC2=C(C=CC=C2)O1)NC3=CC=C(N4CCN(CC4)C(C(C)C)=O)C(Cl)=C3
InChI key
SRZCCUYFJZQLGE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dual Ras and ARF6 inhibitor that inhibits both receptor internalization and signaling
Rasarfin is a dual Ras and ARF6 inhibitor that inhibits both receptor internalization and signaling. It blocks agonist-mediated internalization of AT1R and other GPCRs. Rasarfin potently inhibits agonist induced ERK1/2 signaling by GPCRs, and MAPK and Akt signaling by EGFR. It prevents cancer cell proliferation.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?