Merck
SML3329
Decursinol Angelate
≥98% (HPLC), PKC activator, powder
Sinónimos:
(2Z)​-2-​Methyl-2-​butenoic acid (7S)​-​7,​8-​dihydro-​8,​8-​dimethyl-​2-​oxo-​2H,​6H-​benzo[1,​2-​b:5,​4-​b′]​dipyran-​7-​yl ester, Acutilobin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H20O5
Número CAS:
Peso molecular:
328.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Decursinol Angelate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[o]1c2c(cc3c(c2)OC([C@H](C3)OC(=O)\C(=C/C)\C)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C19H20O5/c1-5-11(2)18(21)23-16-9-13-8-12-6-7-17(20)22-14(12)10-15(13)24-19(16,3)4/h5-8,10,16H,9H2,1-4H3/b11-5-/t16-/m0/s1
InChI key
AGABNGOXUSXQDD-XKGFZTIGSA-N
Biochem/physiol Actions
Decursinol Angelate is a pyranocoumarin isolated from medical plant Angelica gigas that exhibits potent anti-inflammatory properties. Decursinol Angelate appears to suppress type 17 helper T (Th17) cell responses in dextran sodium sulfate-induced colitis model. Decursinol Angelate reduces the production of NF-κB and COX-2 induced proinflammatory cytokine levels on TPA induced mice ear edema.
Main anti-inflammatory component of Angelica gigas extract
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decursinol Angelate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)