Merck
SML3233
GlucoseCy5
≥98% (HPLC), Fluorescent tracer, powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H50N3O6Cl
Número CAS:
Peso molecular:
680.27
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
GlucoseCy5, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
blue to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
General description
GlucoseCy5 is a cell-permeable, Cy5-linked 1-amino-1-deoxy-β-glucose fluorescent tracer. It is used for glucose transporter (GLUT)-mediated molecular sensing and bioimaging. GlucoseCy5 demonstrates superior specificity, sensitivity, and non-toxicity over 2-NBDG. λ emission & excitation ~ 644 nm & 665 nm. Suggested optimum concentration and incubation for cellular uptake: 50 μM & 20 min.
Application
GlucoseCy5 has been used as a component in serum-free Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM) for fluorescence-activated cell sorting (FACS) and glucose-uptake assay.
Biochem/physiol Actions
fluorescent tracer for glucose transporter (GLUT)-mediated molecular sensing and bioimaging
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)