Merck
SML3112
cis-22a
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-[cis-4-(3-Methylphenyl)cyclohexyl]-4-(3-pyridinyl)piperazine, trifluoroacetate (1:2), cis-1-(4-(3-Methylphenyl)cyclohexyl)-4-((pyridin-4-yl)methyl)piperazine, trifluoroacetate (1:2)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H29N3 · 2CF3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
563.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=CC([C@H]2CC[C@@H](N3CCN(C4=CN=CC=C4)CC3)CC2)=C1.O=C(O)C(F)(F)F.O=C(O)C(F)(F)F
InChI key
UMKPISXYUQWXJJ-XWOHEVPJSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and highly selective TrpV6 (CaT1, ECaC2) inhibitor that selectively inhibits the growth of TrpV6-expressing, but not TrpV6-negative cancer cultures.
cis-22a is a potent and highly selective TrpV6 (CaT1, ECaC2) inhibitor (Cd2+ influx IC50 = 320 nM; hTRPV6 transfected HEK293) with much reduced and little potency against other calcium channels and related TRP targets. cis-22a selectively inhibits the growth of TrpV6-expressing breast cancer T47D (IC50 = 25 μM), but not TrpV6-negative ovarian carcinoma SKOV3 cultures (IC50 >50 μM).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)