Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H30N6OS · xHBr · yH2O
Peso molecular:
426.58 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -28 to -36°, c = 0.5 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to very dark gray
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=NN(C(N2CCN(CC2)[C@@]3(CN[C@@H](C3)C(N4CSCC4)=O)[H])=C1)C5=CC=CC=C5.[xHBr].[yH2O]
Biochem/physiol Actions
Orally active, substrate-competitive, highly potent and selective dipeptidyl peptidase IV inhibitor with therapeutic efficacy against type 2 diabetes in vivo.
Teneligliptin is an orally active, substrate-competitive, highly potent and selective dipeptidyl peptidase IV inhibitor (IC50 in nM = 0.889/hrDPP-IV,1.75/human plasma, 1.35/rat plasma; 700- and 1500-fold selectivity over DPP-8 and DPP-9, respectively). Teneligliptin inhibits plasma DDP-IV activtiy (ED50 = 0.41mg/kg p.o. in Wistar rats) with therapeutic efficacy against type 2 diabetes in Zucker fa/fa rats in vivo (0.1-1 mg/kg p.o.).
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?