Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H29FN6O
Número CAS:
Peso molecular:
424.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(F)=C(C=C1C2=C(N=C3N=C(N=CC3=C2)NC)C)NC(NCCC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C23H29FN6O/c1-13-9-18(24)19(29-22(31)26-8-7-23(3,4)5)11-16(13)17-10-15-12-27-21(25-6)30-20(15)28-14(17)2/h9-12H,7-8H2,1-6H3,(H2,26,29,31)(H,25,27,28,30)
InChI key
HHCBMISMPSAZBF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LY3009120 is an orally active, potent and selective pan-RAF type II inhibitor (IC50 = 4.3 nM/CRAF (c-Raf, Raf-1), 5.8 nM/BRAF(V600E), 15 nM/BRAF (b-Raf) by kinase assay with 1 mM ATP; IC50 = 44 nM/ARAF, 31-47 nM/BRAF, 42 nM/CRAF, >1 μM/155 other kinases by cell-based KiNativ affinity binding assay). LY3009120 inhibits RAF-dependent proliferation in cancer cultures (A375/HCT116 IC50 = 9.2/220 nM) and exhibits anti-tumor efficacy in a rat BRAF V600E ST019VR PDX model in vivo (15-30 mg/kg b.i.d. p.o.).
Orally active, potent and selective pan-RAF type II inhibitor with anti-cancer efficacy in cultures and in vivo.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?