Merck
SML3053
CC-3060
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[(2-Benzofuranylmethyl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 4-[(Benzofuran-2-ylmethyl)amino]-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole-1,3-dione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H17N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
403.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(C(CC1)N2C(C3=C(C2=O)C(NCC4=CC5=C(C=CC=C5)O4)=CC=C3)=O)=O
InChI
1S/C22H17N3O5/c26-18-9-8-16(20(27)24-18)25-21(28)14-5-3-6-15(19(14)22(25)29)23-11-13-10-12-4-1-2-7-17(12)30-13/h1-7,10,16,23H,8-9,11H2,(H,24,26,27)
InChI key
GRICLJZNEMDVMA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CC-3060 is a cell-permeable pomalidomide analog that acts as a potent, efficacious and dose-dependent promoter of CRL4CRBN-mediated ZBTB16 (Promyelocytic Leukemia Zinc Finger protein or PLZF) proteasomal degradation (DC50 = 0.47 nM and a ymin of 28 in HT-1080 ZBTB16-ePL cells). CC-3060 is shown to directly interact with the C2H2 ZnF1 domain, form a ternary complex with CRBN/ZBTB16 and stimulate ZBTB16-RARα robust degradation (Ymin of 20 in RAR?-ZBTB16-ePL cells). Also facilitates degradation of CRBN neosubstrates IKZF1, ZFP91, and ZNF276 with no effect on GSPT1 and CSNK1A1.
cell-permeable pomalidomide analog that acts as a potent, efficacious and dose-dependent promoter of CRL4CRBN-mediated ZBTB16 proteasomal degradation
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)