Merck
SML3046
Saxagliptin hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-3-Hydroxyadamantylglycine-L-cis-4,5-methanoprolinenitrile hydrate, BMS 477118, BMS 477118-11, BMS-477118, BMS-477118-11, BMS477118, BMS477118-11
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H25N3O2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
333.43
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC12CC([C@@H](C(N3[C@@H](C[C@]4([C@@]3(C4)[H])[H])C#N)=O)N)(CC(C5)C2)CC5C1.O
InChI
1S/C18H25N3O2.H2O/c19-8-13-2-12-3-14(12)21(13)16(22)15(20)17-4-10-1-11(5-17)7-18(23,6-10)9-17;/h10-15,23H,1-7,9,20H2;1H2/t10?,11?,12-,13+,14+,15-,17?,18?;/m1./s1
InChI key
AFNTWHMDBNQQPX-NHKADLRUSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, highly potent & long-acting dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV) inhibitor with therapeutic efficacy against type II diabetes in vivo.
Saxagliptin (BMS-477118) is an orally active, highly potent and long-acting dipeptidyl peptidase IV inhibitor (human DPP-IV Ki = 0.9 nM; plasma DDP-IV inhibition = 87% 0.5-4h post 4 μmol/kg po. in normal rats) with therapeutic efficacy against type 2 diabetes in vivo (plasma glucose clearance = 28/43/61% post 0.3/1.0/3.0 μmol/kg po. in Zucker fa/fa rats).
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)