Saltar al contenido
SML3034
Tolterodine L-tartrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[(1R)-3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-methyl-phenol tartrate, Detrusitol, Kabi-2234, PF-346634, PNU-200583, PNU-200583E, UK-233743, s (R)-2-[3­[bis(1-methylethyl)-amino]1-phenylpropyl]-4-methylphenol [R-(R*,R*)]2,3dihydroxybutanedioate (1:1) (salt)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H31NO·C4H6O6
Número CAS:
Peso molecular:
475.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 26.0 to 32.0°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CC(C)N(CC[C@H](c1ccccc1)c2cc(C)ccc2O)C(C)C
InChI
1S/C22H31NO.C4H6O6/c1-16(2)23(17(3)4)14-13-20(19-9-7-6-8-10-19)21-15-18(5)11-12-22(21)24;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-12,15-17,20,24H,13-14H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t20-;1-,2-/m11/s1
InChI key
TWHNMSJGYKMTRB-KXYUELECSA-N
Biochem/physiol Actions
Tolterodine L-tartrate is a bladder-specific muscarinic antagonist.
Tolterodine L-tartrate may be used as a muscarinic receptor antagonist to test its inhibitory effect on voltage-dependent K+ (Kv) channels. It has also been used to test its effects on multiple ion channels.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)